Få mere at vide
5-Isobutyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Isobutyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 222729-55-7 |
| Molekylær formel | C8H11N3O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-(2-Methylpropyl)-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O4/c1-4(2)3-5-7(11(14)15)6(8(12)13)10-9-5/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10)(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)Cc1[nH]nc(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 5-(2-methylpropyl)-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.19 |
| Formel vægt | 213.075 |