Få mere at vide
5-Iodovanillin, TRC
Artikelnummer. 30398266
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30398266 10 g
1 options
Artikelnummer. 30398266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI68551010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodovanillin
CAS 5438-36-8
Molekylær formel C8H7IO3
Mængde 10 g
Synonym 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde, 3-Iodo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 3-Iodo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-iodo-3-methoxybenzaldehyde, 5-Iodo-3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, NSC 16678
InChI formel InChI=1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMIL COc1cc(C=O)cc(I)c1O
IUPAC navn 4-hydroxy-3-jod-5-methoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 278.04
Formel vægt 277.944