Få mere at vide
5-Iodovanillin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Iodovanillin |
| CAS | 5438-36-8 |
| Molekylær formel | C8H7IO3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde, 3-Iodo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 3-Iodo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-iodo-3-methoxybenzaldehyde, 5-Iodo-3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, NSC 16678 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3 |
| SMIL | COc1cc(C=O)cc(I)c1O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-3-jod-5-methoxybenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.04 |
| Formel vægt | 277.944 |