Få mere at vide
5-iodovanillin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412158
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412158 10 g 10g
11422158 50 g 50g
11432158 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15162.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5438-36-8 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5438-36-8
Molekylær formel C8H7IO3
Molekylvægt (g/mol) 278.045
MDL nummer MFCD00006941
InChI nøgle FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
PubChem CID 79499
IUPAC navn 4-hydroxy-3-iod-5-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodovanillin
Smeltepunkt 181°C to 184°C
Lugt Irritating
Mængde 10 g
Beilstein 2049762
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 278.05
Procent renhed 98%