Få mere at vide
5-Iodovanillic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Iodovanillic Acid |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7IO4/c1-13-6-3-4(8(11)12)2-5(9)7(6)10/h2-3,10H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 293.9389 |