Få mere at vide
5-Iodouridin, 96%
Artikelnummer. 15414669
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414669 5 g 5g
15404669 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62259.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1024-99-3 | C9H11IN2O6 | 370,099 g/mol
5-Iodouridin har vist sig at øge effekten af gammabestråling i hamsterceller. Det bruges som katalytisk middel, petrokemisk additiv, brugt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Iodouridin har vist sig at øge effekten af gammabestråling i hamsterceller. Det bruges som katalytisk middel, petrokemisk additiv, brugt i organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1024-99-3
Molekylær formel C9H11IN2O6
Molekylvægt (g/mol) 370.099
MDL nummer MFCD00006532
InChI nøgle RKSLVDIXBGWPIS-UAKXSSHOSA-N
Synonym 5-iodouridine, uridine, 5-iodo, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-iodo-uridine, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-iodo-3h-pyrimidine-2,4-dione, 5-i-uridine, 2,4-dihydroxy-5-iodo-1-beta-d-ribofuranosylpyrimidine, ksc179a6b, uridine, 5-iodo-8ci 9ci
PubChem CID 1268108
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodpyrimidin-2,4-dion
SMIL C1=C(C(=O)NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodouridine
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 33665
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 370.1
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver