Få mere at vide
5-ioduracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345249
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345249 50 g 50g
11335249 10 g 10g
11355249 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18994.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 696-07-1 | C4H3IN2O2 | 237.98 g/mol
Det bruges som mellemprodukt. Det har en antitumoraktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et mellemprodukt. Det har en antitumoraktivitet.
Opløselighed
Meget svag turbiditet i NH3aq. Opløselig i 1M NaOH.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-07-1
Molekylær formel C4H3IN2O2
Molekylvægt (g/mol) 237.98
MDL nummer MFCD00006020
InChI nøgle KSNXJLQDQOIRIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodouracil, 5-iodopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-iodo, uracil, 5-iodo, 5-iodopyrimidine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo uracil, unii-h59brk500m, chembl1173, 5-iodo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 69672
ChEBI CHEBI:43636
IUPAC navn 5-iod-1H-pyrimidin-2,4-dion
SMIL IC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodouracil
Smeltepunkt 274°C to 276°C
Mængde 50 g
Beilstein 4891
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Very faint turbidity in NH3aq. Soluble in 1M NaOH.
Formel vægt 237.99
Procent renhed 97%