Få mere at vide
5-Iodotoluic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Iodotoluic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 261.9491 |