Få mere at vide
5-Iodonaphthalene-1-sulfonylchloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Iodonaphthalene-1-sulfonylchloride |
| CAS | 110448-35-6 |
| Molekylær formel | C10 H6 Cl I O2 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6ClIO2S/c11-15(13,14)10-6-2-3-7-8(10)4-1-5-9(7)12/h1-6H |
| SMIL | ClS(=O)(=O)c1cccc2c(I)cccc12 |
| IUPAC navn | 5-iodonaphthalene-1-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.58 |
| Formel vægt | 351.8822 |