Få mere at vide
5-iodoindol, 98%
Artikelnummer. 11459077
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459077 25 g 25g
11449077 5 g 5g
11469077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20638.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 16066-91-4 | C8H6IN | 243,047 g/mol
5-jodoindol er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder. Det bruges som udgangsmateriale i syntesen af 5-(α -fluorvinyl)-N-tosylindol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Iodoindol er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder. Det bruges som udgangsmateriale i syntesen af 5-(α -fluorvinyl)-N-tosylindol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16066-91-4
Molekylær formel C8H6IN
Molekylvægt (g/mol) 243.047
MDL nummer MFCD00220065
InChI nøgle TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodoindole, 1h-indole, 5-iodo, 5-iodo indole, 5-iodanyl-1h-indole, zlchem 1099, acmc-1brxb, maybridge1_006499
PubChem CID 2782313
IUPAC navn 5-iod-1H-indol
SMIL C1=CC2=C(C=CN2)C=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodoindole
Smeltepunkt 97 °C til 100 °C
Mængde 25 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 243.05
Procent renhed 98%