Få mere at vide
5-iodocytotidin, TRC
Artikelnummer. 30408234
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30408234 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30408234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI697500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodocytidine
CAS 1147-23-5
Molekylær formel C9 H12 I N3 O5
Mængde 100 mg
Synonym Cytidine, 5-iodo-, 5-Iodocytidine
InChI formel InChI=1S/C9H12IN3O5/c10-3-1-13(9(17)12-7(3)11)8-6(16)5(15)4(2-14)18-8/h1,4-6,8,14-16H,2H2,(H2,11,12,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1I)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 369.11
Formel vægt 368.9822