Få mere at vide
5-jodocytidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406539
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406539 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15406539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64698.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1147-23-5 | C9H12IN3O5 | 369,115 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodocytidine
CAS 1147-23-5
Farve Hvid
Molekylær formel C9H12IN3O5
MDL nummer MFCD00056070
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Synonym 5-iodocytidine, 5-iodo-cytidine, iodocytidine, cytidine, 5-iodo, 4-amino-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-iodopyrimidin-2-one, 5-i-cytidine, 5-iodo-d-cytidine, pubchem11079, 5-ic
InChI nøgle LQQGJDJXUSAEMZ-UAKXSSHOSA-N
SMIL C1=C(C(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N)I
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodpyrimidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 369.115
PubChem CID 159359
Formel vægt 369.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk eller pulver