missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Iodo-N2,N4-bis(phenylmethyl)-2,4-pyrimidinediamine, TRC

Artikelnummer. 30405651
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405651 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405651 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI719525500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-N2,N4-bis(phenylmethyl)-2,4-pyrimidinediamine
CAS 1193570-17-0
Molekylær formel C18H17IN4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H17IN4/c19-16-13-22-18(21-12-15-9-5-2-6-10-15)23-17(16)20-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,13H,11-12H2,(H2,20,21,22,23)
SMIL IC1=CN=C(NCC2=CC=CC=C2)N=C1NCC3=CC=CC=C3
IUPAC navn N2,N4-dibenzyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 416.26
Formel vægt 416.05
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.