missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Iodo-N2,N4-bis(phenylmethyl)-2,4-pyrimidinediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Iodo-N2,N4-bis(phenylmethyl)-2,4-pyrimidinediamine |
| CAS | 1193570-17-0 |
| Molekylær formel | C18H17IN4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17IN4/c19-16-13-22-18(21-12-15-9-5-2-6-10-15)23-17(16)20-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,13H,11-12H2,(H2,20,21,22,23) |
| SMIL | IC1=CN=C(NCC2=CC=CC=C2)N=C1NCC3=CC=CC=C3 |
| IUPAC navn | N2,N4-dibenzyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.26 |
| Formel vægt | 416.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?