Få mere at vide
5-jod-m-xylen, 99%
Artikelnummer. 10616491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde Emballage Tamaño de la unidad
10616491 25 mL Glasflaske 25ml
10511082 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10616491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309250250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 22445-41-6 | C8H9I | 232,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 22445-41-6
Molekylær formel C8H9I
Molekylvægt (g/mol) 232.06
MDL nummer MFCD00060659
InChI nøgle ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
PubChem CID 140924
IUPAC navn 1-jod-3,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(I)=CC(C)=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-m-xylene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
Farve Gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.6000g/mL
Mængde 25 mL
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5930 to 1.595
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.6
Kogepunkt 92°C to 94°C (3.0 mmHg)
Formel vægt 232.07
Procent renhed 99%
Show More Show Less
RUO– Kun brug til forskning
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.