Få mere at vide
5-iod-m-xylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511082 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10511082 5 mL Glasflaske 5ml
10616491 25 mL Glass bottle 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10511082 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309250050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22445-41-6 | C8H9I | 232.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22445-41-6
Molekylær formel C8H9I
Molekylvægt (g/mol) 232.06
MDL nummer MFCD00060659
InChI nøgle ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
PubChem CID 140924
IUPAC navn 1-iod-3,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(I)=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-m-xylene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
Farve Gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.6000g/mL
Mængde 5 mL
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5930 to 1.595
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.6
Kogepunkt 92°C to 94°C (3.0 mmHg)
Formel vægt 232.07
Procent renhed 99%