Få mere at vide
5-Iodo-m-xylen, 97%
Artikelnummer. 11498337
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498337 10 g 10g
11408347 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18413.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 22445-41-6 | C8H9I | 232,06 g/mol
1-iod-3,5-dimethylbenzen (5-iod-m-xylen) er egnet til brug i syntesen af N-(3,5-xylyl)-N-ethylanilin, en arylamin. Det bruges også i følgende undersøgelser; α-Arylering af ketoner, Kobber-katalyseret N-arylering af imidazoler, Cyanering af 5-iod-m-xylen til dannelse af 3,5-dimethylbenzonitril, syntese af 1,3-Dimethyl-5-phenoxybenzen ved nano-CuFe2O4 katalyseret CO-krydskobling med CuB-a-catering, CuB 1-iod-3,5-dimethylbenzen til dannelse af N-Allyl-3,5-dimethylbenzenamin, kobberkatalyseret CS-bindingsdannelse mellem 5-iod-m-xylen og thiophenol. Det anvendes også som udgangsmateriale ved syntesen af biphenyl-3,3',5,5'-tetracarboxylsyre, radikalbromering af 5-iod-m-xylen med N-bromsuccinimid til dannelse af 1,3-bis(brommethyl)-5-iodbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-iod-3,5-dimethylbenzen (5-iod-m-xylen) er velegnet til brug i syntesen af N-(3,5-xylyl)-N-ethylanilin, en arylamin. Det bruges også i følgende undersøgelser; α-Arylering af ketoner, Kobber-katalyseret N-arylering af imidazoler, Cyanering af 5-iod-m-xylen til dannelse af 3,5-dimethylbenzonitril, syntese af 1,3-Dimethyl-5-phenoxybenzen ved nano-CuFe2O4 katalyseret CO-krydskobling med CuB-a-catering, CuB 1-iod-3,5-dimethylbenzen til dannelse af N-Allyl-3,5-dimethylbenzenamin, kobberkatalyseret CS-bindingsdannelse mellem 5-iod-m-xylen og thiophenol. Det anvendes også som udgangsmateriale ved syntesen af biphenyl-3,3',5,5'-tetracarboxylsyre, radikalbromering af 5-iod-m-xylen med N-bromsuccinimid til dannelse af 1,3-bis(brommethyl)-5-iodbenzen.
Opløselighed Svagt opløselig
(0,014 g/L) (25 °C), Beregnet.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22445-41-6
Molekylær formel C8H9I
Molekylvægt (g/mol) 232.06
MDL nummer MFCD00060659
InChI nøgle ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
PubChem CID 140924
IUPAC navn 1-iod-3,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(I)=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-m-xylene
Tæthed 1.61
Mængde 10 g
Brydningsindeks 1.595
Beilstein 2039353
Kogepunkt 229 °C
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt (0,014 g/L) (25 °C), Kalk.
Formel vægt 232.07
Procent renhed 98%