Få mere at vide
5-IODO-A-85380 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-IODO-A-85380 Dihydrochloride |
| CAS | 1217837-17-6 |
| Molekylær formel | C9H11IN2O . 2HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-[(2S)-2-azetidinylmethoxy]-5-iodopyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11IN2O.2ClH/c10-7-3-9(5-11-4-7)13-6-8-1-2-12-8;;/h3-5,8,12H,1-2,6H2;2*1H/t8-;;/m0../s1 |
| SMIL | IC1=CC(OC[C@H]2NCC2)=CN=C1.Cl.Cl |
| IUPAC navn | (S)-3-(azetidin-2-ylmethoxy)-5-iodopyridine dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.02 |
| Formel vægt | 361.95 |