Få mere at vide
5-iod-3-methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457725
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457725 250 mg 250mg
11392979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27790.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 677327-29-6
Molekylær formel C11H15IN2O
Molekylvægt (g/mol) 318.16
MDL nummer MFCD04218302
InChI nøgle LRQWADXLVLGBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-5-iodo-3-methyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 5-iodo-3-methyl-2-pivaloylamino pyridine, 5-iodo-3-methyl-2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl pivalamide, n-5-iodo-3-methyl-2-pyridyl pivalamide, n-5-iodo-3-methyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-5-iodanyl-3-methyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propanamide
PubChem CID 977179
IUPAC navn N-(5-iod-3-methylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamid
SMIL CC1=CC(I)=CN=C1NC(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-3-methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Smeltepunkt 141 °C til 144 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 318.16
Procent renhed 95%