Få mere at vide
5-iod-2-pyrrolidin-1ylpyridin, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Iodo-2-pyrrolidin-1ylpyridine |
| CAS | 494771-62-9 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C9H11IN2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-iodo-2-pyrrolidin-1-yl pyridine, 5-iodo-2-pyrrolidin-1ylpyridine, 5-iodo-2-1-pyrrolidinyl pyridine, acmc-1aqgd, 5-iodo-2-1-pyrrolidino pyridine |
| InChI nøgle | PAGIQNSDEQQUIO-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1CCN(C1)C2=NC=C(C=C2)I |
| IUPAC navn | 5-iod-2-pyrrolidin-1-ylpyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.105 |
| Vis mere |