Få mere at vide
5-iod-2-phenoxypyridin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10304282
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10304282 1 g 1g
10503002 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10304282 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC19611DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 352018-92-9
Molekylær formel C11H8INO
Molekylvægt (g/mol) 297.095
MDL nummer MFCD02681952
InChI nøgle JCEXQQNAXWYXRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-2-phenoxy-pyridine, pyridine,5-iodo-2-phenoxy
PubChem CID 2776503
IUPAC navn 5-iod-2-phenoxypyridin
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-2-phenoxypyridine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 297.09
Procent renhed 95%