Få mere at vide
5-iod-2'-deoxyuridin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453040 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453040 250 mg 250mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11453040 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02100357.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00 DKK
    368.29 DKK / 250mg
    Spare 18.71 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Aktiv mod vacciniavirus (orthopoxvirus). 5-iod-2'-deoxyuridin, MP Biomedicals er en pyrimidinanalog (halogeneret thymidin), der konkurrerer med thymidin om inkorporering i DNA fra replikerende celler. Denne inkorporering resulterer i radiosensibilitet
Spécification
CAS 54-42-2
Smeltepunkt 196 °C til 197 °C (litteratur)
Tæthed 2,148 g/cm3 (bogstaveligt)
Molekylær formel C9H11IN2O5
MDL nummer MFCD00134656
Mængde 250 mg
Synonym idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
Opløselighedsinformation Opløselighed ved 25 °C i mg/ml: 2,0 i vand; 2,0 i 0,2N HCl; 74,0 i 0,2N NaOH; 4,4 i methanol; 2,6 i alc; 0,014 i ether; 0,003 i kloroform; 1,6 i aceton; 1,8 i ethylacetat; 5,7 i dioxan.
InChI nøgle XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodpyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 354.10
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
Formel vægt 354.1
Procent renhed ∼99% af HPLC
Fysisk form Pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Conseils de prudence
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.