missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-iod-2'-deoxyuridin,∼ 99 %, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11473040 Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Artikelnummer. 11473040

Brand: MP Biomedicals 0210035705

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

5-iod-2'-deoxyuridin (5-IUdR; IdUrd) er en pyrimidinanalog (halogeneret thymidin), der har antiviral aktivitet mod vacciniavirus (orthopoxvira); IdUrd bruges som radiosensibilisator i humane kræftstudier

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54-42-2
Molekylær formel C9H11IN2O5
Molekylvægt (g/mol) 354.10
MDL nummer MFCD00134656
InChI nøgle XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Synonym idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodpyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-2'-Deoxyuridine
Navn note For HPLC analysis
Farve Hvid
Analyseprocentområde ∼99%
Mængde 5 g
Formel vægt 354.1
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.