Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-iod-2'-deoxyuridin, 98 %
Artikelnummer. 11454563
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454563 5 g 5g
11444563 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454563 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11542.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 54-42-2 | C9H11IN2O5 | 354,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-42-2
Molekylær formel C9H11IN2O5
Molekylvægt (g/mol) 354.10
MDL nummer MFCD00134656
InChI nøgle XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Synonym idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodpyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Smeltepunkt ∼190 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 30397
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 144891
Formel vægt 354.1
Procent renhed 98%