Få mere at vide
5-Iodo-2'-deoxycytidin, 99%
Artikelnummer. 15453959
Skift visning
Mængde:
1 g
2 g
Pakningsstørrelse:
1g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453959 1 g 1g
15463959 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61356.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-53-0 | C9H12IN3O4 | 353,12 g/mol
5-iod-2'-deoxycytidin anvendes til konstruktion af DNA-oligomerer for at muliggøre strukturelle undersøgelser og fotoaktiveret tværbinding. Det bruges til syntese af andre modificerede nukleosider, såsom 5-ethynylferrocenyl-2a-deoxycytidin, der anvendes i halvlederelektroder og 10-(2-deoxy)β -D-ribofuranosyl)pyrimido[4,5:4,5]pyrimido[1,6-a]indol-6,9(7H)-dion (dCPPI).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-Iodo-2′ -deoxycytidin bruges i konstruktionen af DNA-oligomerer for at muliggøre strukturelle undersøgelser og fotoaktiveret tværbinding. Det bruges til syntese af andre modificerede nukleosider, såsom 5-ethynylferrocenyl-2′ -deoxycytidin brugt i halvlederelektroder og 10-(2-deoxy).β -D-ribofuranosyl)pyrimido[4′ ,5′ :4,5]pyrimido[1,6-a]indol-6,9(7H)-dion (dCPPI).
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-53-0
Molekylær formel C9H12IN3O4
Molekylvægt (g/mol) 353.12
MDL nummer MFCD00038063
InChI nøgle WEVJJMPVVFNAHZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-iodo-2'-deoxycytidine, ibacitabine, 2'-deoxy-5-iodocytidine, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidin-2 1h-one, ibacitabine inn, ibacitabinum latin, ibacitabina spanish, cytidine, 2'-deoxy-5-iodo, iododeoxycytidine, unii-3ek8532dzv
PubChem CID 65050
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodpyrimidin-2-on
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1I)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-2'-deoxycytidine
Smeltepunkt 180°C to 183°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 353.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver