Få mere at vide
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine, 98%
Artikelnummer. 11431527
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431527 0.25 g 0.25g
11411527 1 g 1g
11421527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24967.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52522-99-3 | C6H7IN2O2 | 266.038 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52522-99-3
Molekylær formel C6H7IN2O2
Molekylvægt (g/mol) 266.038
MDL nummer MFCD00090865
InChI nøgle KNTMOGOYRYYUIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2,4-dimethoxy-pyrimidine, pyrimidine, 5-iodo-2,4-dimethoxy, pubchem6914, acmc-1apit, 5-iodo-2,6-dimethoxypyrimidine, 2,4-dimetthoxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2,4-dimethoxypyrimidine, 2,4-dimethoxy-5-iodo-pyrimidine, 5-iodo-2,4-dimethoxy-pyrimi-dine
PubChem CID 263416
IUPAC navn 5-iod-2,4-dimethoxypyrimidin
SMIL COC1=NC(=NC=C1I)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Smeltepunkt 71°C to 75°C
Mængde 0.25 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 266.04
Procent renhed 98%