Få mere at vide
5-jod-1H-indazol, 95%
Artikelnummer. 10715652 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10715652 1 g Glasflaske 1g
10545680 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10715652 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435710010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 55919-82-9 | C7H5IN2 | 244,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55919-82-9
Molekylær formel C7H5IN2
Molekylvægt (g/mol) 244.03
MDL nummer MFCD07781642
InChI nøgle CGCHCLICSHIAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodoindazole, 1h-indazole, 5-iodo, 5-iodo 1h indazole, 5-iodanyl-1h-indazole, 5-iodio-1h-indazole, pubchem20575, d07ovy, indazole, 5-iodo, 5-iodo-1h-indazole
PubChem CID 21894739
IUPAC navn 5-iod-1H-indazol
SMIL C1=CC2=C(C=C1I)C=NN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-1H-indazole
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 161 °C til 163 °C
Farve Lilla til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 244.03
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Iodo-1H-indazole, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.