Få mere at vide
5-iod-1-methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452684
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10452684 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10682325 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452684 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62311DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 34091-51-5
Molekylær formel C4H5IN2
Molekylvægt (g/mol) 208.00
MDL nummer MFCD11109327
InChI nøgle RJYWUQWCLZYCTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13334065
SMIL CN1N=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-iodopyrazole, 1h-pyrazole,5-iodo-1-methyl, 1h-pyrazole, 5-iodo-1-methyl, 1-methyl-5-iodo-1h-pyrazole
IUPAC navn 5-iod-1-methyl-lH-pyrazol
Formel vægt 208
Procent renhed 97%