Få mere at vide
5-Iodo-1,3-dimethyluracil, 99%
Artikelnummer. 11410628
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410628 5 g 5g
11400628 1 g 1g
11420628 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25173.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40738-83-8 | C6H7IN2O2 | 266.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40738-83-8
Molekylær formel C6H7IN2O2
Molekylvægt (g/mol) 266.04
MDL nummer MFCD00192228
InChI nøgle XUUVRIXNFFFPCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-1,3-dimethyluracil, 5-iodo-1,3-dimethylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-iodo-1,3-dimethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione, acmc-209jgf, 1,3-dimethyl-5-iodouracil, 1,3-dimethyl 5-iodo uracil, uracil, 1,3-dimethyl-5-iodo, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione,5-iodo-1,3-dimethyl, 5-iodo-1,3-dimethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 622250
IUPAC navn 5-iod-1,3-dimethylpyrimidin-2,4-dion
SMIL CN1C=C(I)C(=O)N(C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-1,3-dimethyluracil
Smeltepunkt 225°C (decomposition)
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 266.04
Procent renhed 99%