Få mere at vide
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30946514
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30946514 5 g 5g
30936775 1 g 1g
30936258 100 mg 100mg
30933946 25 g 25g
30935817 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30946514 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1042955g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
CAS 25245-29-8
Molekylær formel C9H11IO3
MDL nummer MFCD01318153
Mængde 5 g
SMIL COC1=C(OC)C(OC)=CC(I)=C1
Molekylvægt (g/mol) 294.09
Procent renhed 95%