missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Iodo-1-(2’,3’,5’-tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuranosyl)-imidazo-4-carbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30405807
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405807 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7246802MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-1-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-imidazo-4-carbonitrile
CAS 59354-00-6
Molekylær formel C15 H16 I N3 O7
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16IN3O7/c1-7(20)23-5-11-12(24-8(2)21)13(25-9(3)22)15(26-11)19-6-18-10(4-17)14(19)16/h6,11-13,15H,5H2,1-3H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc(C#N)c2I
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(4-cyano-5-iodoimidazol-1-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 477.21
Formel vægt 477.0033
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.