Få mere at vide
5-Indanol, TRC
Artikelnummer. 30395981
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30395981 1 g
1 options
Artikelnummer. 30395981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI4998501G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Indanol
CAS 1470-94-6
Molekylær formel C9H10O
Mængde 1 g
Synonym 2,3-Dihydro-1H-inden-5-ol, 2,3-Dihydroinden-5-ol, 5-Hydroxyhydrindene, 5-Hydroxyindan, 5-Hydroxyindane, Indan-6-ol, NSC 9775
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6,10H,1-3H2
SMIL Oc1ccc2CCCc2c1
Molekylvægt (g/mol) 134.18
Formel vægt 134.0732