Få mere at vide
5-Imidazolcarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30392484
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30392484 10 g
30402184 1 g
30394537 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30392484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI35022010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-50-2
Molekylær formel C4H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 96.09
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 1H-Imidazole-4-carboxaldehyde, Imidazole-4(or 5)-carboxaldehyde, Imidazole-4-carboxaldehyde (8CI), 1H-Imidazol-4-carboxaldehyde, 1H-Imidazol-4-ylcarboxaldehyde, 1H-Imidazol-5-carboxaldehyde, 1H-Imidazole-4-carboxaldehyde, 3H-Imidazole-4-carboxaldehyde, 4(5)-Imidazolecarboxaldehyde, 4-Formylimidazole, 5-Imidazolecarboxaldehyde, NSC 400521
SMIL O=Cc1c[nH]cn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Imidazolecarboxaldehyde
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O/c7-2-4-1-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6)
Formel vægt 96.0324