Få mere at vide
Molecular Probes™ 5-IAF (5-iodacetamidofluorescein)
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Beskrivelse
Det thiol-reaktive 5-iodoacetamidofluorescein (5-IAF) kan bruges til at producere biokonjugater med 5-isomeren af fluorescein.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mg |
| Produkttype | 5-IAF |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Alkylhalogenid, jodacetamid |
| Etiket eller farvestof | FITC (fluorescein) |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |