Få mere at vide
Thermo Scientific™ 5-IAF (5-iodacetamido-fluorescein)
Beskrivelse
Thermo Scientific 5-Iodoacetamido-Fluorescein (5-IAF) er et højtydende derivat af fluoresceinfarve, aktiveret til nem og pålidelig mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler til brug som fluorescerende prober. 5-Iodoacetamido-Fluorescein er et sulfhydryl-reaktivt derivat af fluorescein, der mærker proteiner og andre molekyler med frie thioler (cysteinsidekæder)
Egenskaber af 5-iodoacetamido-fluorescein:
Egenskaber af 5-iodoacetamido-fluorescein:
- Alternative navne: 5-IAF, 5-iodoacetamidofluorescein
- Kemisk navn: Acetamid, N-(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro (isobenzofuran-1(3H), 9'-(9H)xanthen)-5-yl)-2-iod
- Molekylvægt: 515,26 ±3
- Excitationskilde: 488 nm spektrallinje, argon-ion laser
- Excitationsbølgelængde: 494 nm
- Emissionsbølgelængde: 518 nm
- Ekstinktionskoefficient:> 80.000 M -1 cm -1
- CAS-nummer: 63368-54-7
- Opløselighed: Opløselig i DMF; vandige buffere ved pH> 6
- Reaktive grupper: Jodacetamid, reagerer med sulfhydryler ved pH 7,0 til 7,5
Ansøgninger: - Mærk antistoffer til brug som immunfluorescerende prober
- Mærk oligonukleotider til hybridiseringsprober
- Detekter proteiner i geler og på Western blots
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 5-IAF (5-iodacetamido-fluorescein), 25 mg, gul til orange, pulver, FITC-±farvestof, 515,26 3 molekylvægt, 494/518 nm excitations-/emissionsbølgelængde, 63368-54-7 CAS-nummer,– °20 C Opbevaringstemperatur, Anvendes til Proteinbiologi, Protein Labeli |
| Format | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Proteinmærkning og tværbinding, proteinbiologi |
| Mængde | 25 mg |
| Produkttype | 5-IAF (5-iodacetamido-fluorescein) |
| Molekylvægt (g/mol) | 515,26 ±3 |
| Renhed | >99% by HPLC |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Etiket eller farvestof | FITC (fluorescein) |
| Farve | Gul til Orange |
| Vis mere |