Få mere at vide
5-Hydroxytryptophol, MedChemExpress
Beskrivelse
5-Hydroxytryptophol is a mammalian serotonin metabolite, acting as a marker of acute alcohol consumption.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxytryptophol |
| CAS | 154-02-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H11NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (705.42 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC2=C(NC=C2CCO)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vægt | 177.2 |
| Vis mere |