Få mere at vide
5-Hydroxytryptophan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488868
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488868 10 mg
16484757 50 mg
16408996 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488868 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0122
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 5-Hydroxytryptophan, a tryptophan metabolite, is a direct 5-hydroxytryptamine (5-HT) precursor and an L-aromatic amino acid decarboxylase substrate. .
5-Hydroxytryptophan, a tryptophan metabolite, is a direct 5-hydroxytryptamine (5-HT) precursor and an L-aromatic amino acid decarboxylase substrate. .
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxytryptophan
CAS 56-69-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12N2O3
Synonym 5-HTP DL-5-Hydroxytryptophan
Opløselighedsinformation H2O : 12.5 mg/mL (56.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC(CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 220.22
Mængde 10 mg
Formel vægt 220.22
Procent renhed 98.99%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism