Få mere at vide
5-Hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h4,6H,1-3H2 |
| Formel vægt | 116.0473 |