Få mere at vide
5-Hydroxyquinolin, TRC
Artikelnummer. 30405691
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30405691 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30405691 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH939950250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyquinoline
CAS 578-67-6
Molekylær formel C9H7NO
Mængde 250 mg
Synonym 5-Quinolinol, 5-Hydroxyquinoline, NSC 405729
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10-8/h1-6,11H
SMIL Oc1cccc2ncccc12
IUPAC navn Kinolin-5-ol
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Formel vægt 145.0528