Få mere at vide
5-Hydroxyquinolin, 99%
Artikelnummer. 15487977
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487977 250 mg 250mg
15477977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51096.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 578-67-6 | C9H7NO | 145,161 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 578-67-6
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.161
MDL nummer MFCD00006792
InChI nøgle GVNQVWJYDXOLST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyquinoline, quinolin-5-ol, 5-quinolinol, 5-chinolinol, ccris 4330, gyesayhwismzok-uhfffaoysa-n, 5-hydroxyquinoline 5-quinolinol, quinolin-5-one, 5-hyroxyquinoline, 5-hydroxy quinoline
PubChem CID 11360
IUPAC navn 1H-quinolin-5-on
SMIL C1=CC(=O)C2=CC=CNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyquinoline
Mængde 250 mg
Formel vægt 145.16
Procent renhed 99%