Få mere at vide
5-Hydroxyquinoline, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31103214
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31103214 250 mg
31098944 100 g
31095988 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31103214 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11580250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyquinoline
CAS 578-67-6
Molekylær formel C9H7NO
MDL nummer MFCD00006792
Mængde 250 mg
SMIL OC1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Procent renhed 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.