Få mere at vide
5-Hydroxypyridin-2-carboxylsyre, 98+%
Artikelnummer. 15431379
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431379 1 g 1g
15441379 5 g 5g
15451379 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64265.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15069-92-8 | C6H5NO3 | 139,11 g/mol
Nyttigt syntetisk mellemprodukt. Også mellemprodukt til farmaceutisk anvendelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nyttigt syntetisk mellemprodukt. Også mellemprodukt til farmaceutisk anvendelse.
Opløselighed
Opløselig i acetone, dimethylsulfoxid, ethanol og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15069-92-8
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00661309
InChI nøgle CGRRUFNHHQCLDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxypicolinic acid, 5-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-pyridine-2-carboxylic acid, 6-carboxy-3-pyridinol, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydroxy-2-pyridine carboxylic acid, pubchem10094, 5-hydroxypicolinic acidn, acmc-209d4x, ksc171o9d
PubChem CID 268740
IUPAC navn 5-hydroxypyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC=C1O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 260 °C til 264 °C
Mængde 1 g
Beilstein 116009
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, dimethylsulfoxid, ethanol og methanol.
Formel vægt 139.11
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.