Få mere at vide
5-Hydroxypyrazinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxypyrazinecarboxamide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O2/c6-5(10)3-1-8-4(9)2-7-3/h1-2H,(H2,6,10)(H,8,9) |
| Formel vægt | 139.0382 |