Få mere at vide
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O3/c8-4-2-6-3(1-7-4)5(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vægt | 140.0222 |