missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5’-Hydroxypiroxicam Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30406084
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406084 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95128510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5'-Hydroxypiroxicam Hydrochloride
CAS 76066-11-0
Molekylær formel C15 H13 N3 O5 S . Cl H
Mængde 10 mg
Synonym 4-Hydroxy-N-(5-hydroxy-2-pyridinyl)-2-methyl-2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide Hydrochloride, 4-Hydroxy-N-(5-hydroxy-2-pyridinyl)-2-methyl-2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O5S.ClH/c1-18-13(15(21)17-12-7-6-9(19)8-16-12)14(20)10-4-2-3-5-11(10)24(18,22)23;/h2-8,19-20H,1H3,(H,16,17,21);1H
SMIL Cl.CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccc(O)cn3
IUPAC navn 4-hydroxy-N-(5-hydroxypyridin-2-yl)-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 383.807
Formel vægt 383.034
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.