Få mere at vide
5-hydroxypicolinsyre, TRC
Artikelnummer. 30395607
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30395607 10 g
1 options
Artikelnummer. 30395607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95127510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxypicolinic Acid
CAS 15069-92-8
Molekylær formel C6 H5 N O3
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4/h1-3,8H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1ccc(O)cn1
IUPAC navn 5-hydroxypyridin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Formel vægt 139.0269