Få mere at vide
5-hydroxypicolinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxypicolinic Acid |
| CAS | 15069-92-8 |
| Molekylær formel | C6 H5 N O3 |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4/h1-3,8H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(O)cn1 |
| IUPAC navn | 5-hydroxypyridin-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.11 |
| Formel vægt | 139.0269 |