Få mere at vide
5'-Hydroxyphenyl Carvedilol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Hydroxyphenyl Carvedilol-d5 |
| CAS | 1189704-21-9 |
| Molekylær formel | C24H21D5N2O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl-d5]amino]ethoxy]-4-methoxy-phenol, 5-Hydroxycarvedilol-d5, BM 140830-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-21-10-9-16(27)13-23(21)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3/i14D2,15D2,17D |
| SMIL | OC1=CC(OCCNC([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])OC2=CC=CC3=C2C4=C(N3)C=CC=C4)=C(OC)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.5 |
| Formel vægt | 427.2156 |