Få mere at vide
5-Hydroxypentanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxypentanal |
| CAS | 4221-03-8 |
| Molekylær formel | C5H10O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4,7H,1-3,5H2 |
| SMIL | OCCCCC=O |
| IUPAC navn | 5-hydroxypentanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.13 |
| Formel vægt | 102.0681 |