Få mere at vide
5-Hydroxyoxindol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15658685 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15658685 1 g 1g
15668685 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15658685 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153550010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3416-18-0
Molekylær formel C8H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 149.15
InChI nøgle ZGTUSQAQXWSMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyoxindole, 5-hydroxyindolin-2-one, 5-hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one, 2,3-dihydro-5-hydroxyindol-2-one, 5-hydroxy-2-oxyindole, 5-hydroxy-2-indolinone, 5-hydroxy-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-hydroxy-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2-indolinone, 5-hydroxy, 5-hydroxy-oxindole
PubChem CID 76955
IUPAC navn 5-hydroxy-1,3-dihydroindol-2-on
SMIL C1C2=C(C=CC(=C2)O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyoxindole
Smeltepunkt 266.0°C to 272.0°C
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 149.15
Procent renhed 96%